Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos Luer-Lock extraíbles
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
Marca:  SGE™ 008960
Detalles adicionales : Peso : 0.09360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10730662
  • 94.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades de 10 μl a 100 ml
  • Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
  • Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ±1 %
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Las jeringas Luer-Lock™ se suministran sin agujas: hay que solicitarlas por separado
Especificaciones
Especificaciones
± 1%
0,7 in
Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Jeringa estanca a los gases
de 120 °C
No se incluye la aguja
10 mL
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
18 mm
Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes
248 °F
10MDR-LL-GT
Unidad
Luer Lock, fijo
Certificados
Ver productos accesorios