Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos Luer-Lock extraíbles
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
88.70€ - 436.00€
Especificaciones
Exactitud | ±1% |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) |
Para utilizar con (aplicación) | Apto para gases o líquidos para máxima inercia |
Incluye | Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes |
Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
Código de producto | Marca | Tipo de conexión | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro exterior (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de conexión | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro exterior (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16622652
|
SGE™
008760 |
Luer Lock, extraíble | 0,53 in | 13,7 mm | 5MDR-LL-GT |
88.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10730662
|
SGE™
008960 |
Luer Lock, fijo | 0,7 in | 18 mm | 10MDR-LL-GT |
94.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11971134
|
SGE™
009462 |
Luer Lock, extraíble | 0,31 in | 8 mm | 25MDR-LL-GT |
261.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11901144
|
SGE™
009760 |
Luer Lock, extraíble | 1,59 in | 40,6 mm | 100MR-LL-GT |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10103614
|
SGE™
009660 |
Luer Lock, extraíble | 1,28 in | 32,6 mm | 50MR-LL-GT |
335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
- Capacidades de 10 μl a 100 ml
- Fabricadas con vidrio borosilicatado, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (lo que corresponda)
- Las agujas se alinean con la marca de cero del cuerpo para reducir el volumen muerto, mejorar la exactitud y la precisión en < ± 1 %
- Émbolos reemplazables en todos los modelos
- Las jeringas Luer-Lock™ se suministran sin agujas; se venden por separado
Especificaciones
±1% | |
Apto para gases o líquidos para máxima inercia | |
Jeringa estanca a los gases | |
120 °C | |
Unidad |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes | |
248 °F | |
No se incluye la aguja |