Learn More
Trajan™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing
Essential for maintaining a high performance chromatography system.Trajan Scientific and Medical™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing is chemically inert and thermally stable up to 380°C.
41.65€ - 665.00€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15228813
|
Trajan™
0624469 |
0,008 in | 0,01 in | 0,22 mm | 6,56 ft |
41.65€
2 metros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15298803
|
Trajan™
0624461 |
0,005 in | 0,008 in | 0,15 mm | 16,4 ft |
92.31€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15218813
|
Trajan™
0624465 |
0,005 in | 0,014 in | 0,15 mm | 6,56 ft |
41.65€
2 metros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15238803
|
Trajan™
0624450 |
0,002 in | 0,007 in | 0,075 mm | 6,56 ft |
41.65€
2 metros |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15288803
|
Trajan™
0624460 |
0,005 in | 0,008 in | 0,15 mm | 6,56 ft |
41.65€
2 metros |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15238813
|
Trajan™
0624470 |
0,012 in | 0,016 in | 0,32 mm | 6,56 ft |
41.65€
2 metros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12955751
|
Trajan™
0624471 |
0,012 in | 0,016 in | 0,32 mm | 16,4 ft |
92.31€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15288813
|
Trajan™
0624479 |
0,020 in | 0,026 in | 0,53 mm | 6,56 ft |
41.65€
2 metros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15298813
|
Trajan™
062449 |
0,006 in | 0,01 in | 0,17 mm | 16,4 ft |
92.31€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15248813
|
Trajan™
0624473 |
0,012 in | 0,016 in | 0,32 mm | 82 pies |
391.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10340661
|
Trajan™
064050 |
0,008 in | 0,01 in | 0,22 mm | 16,4 ft |
334.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10218580
|
Trajan™
064054 |
0,020 in | 0,026 in | 0,53 mm | 16,4 ft |
665.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10781802
|
Trajan™
064052 |
0,012 in | 0,016 in | 0,32 mm | 16,4 ft |
334.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12945751
|
Trajan™
062447 |
0,008 in | 0,01 in | 0,22 mm | 16,4 ft |
92.31€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15258853
|
Trajan™
064034 |
0,020 in | 0,026 in | 0,53 mm | 82 pies |
665.00€
25 metros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11997754
|
Trajan™
0624431 |
0,25 mm | 0,01 in | 0,001 in | 6,6 ft |
41.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15248853
|
Trajan™
064033 |
0,53 mm | 0,03 in | 0,02 in | 32,8 ft |
293.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
- Suitable for organic and aqueous solvents
- Methyl deactivated for use with hydrocarbons (pentane, hexane, heptane, iso-octane, aromatics and mixed solvents - n-paraffins/chlorinated solvents
- Individually tested performance of each 30m length from which all shorter lengths are prepared
- Ideal for biotechnology applications
Specifications
Tubos capilares |