Learn More
Trajan™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing
Essential for maintaining a high performance chromatography system.Trajan Scientific and Medical™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing is chemically inert and thermally stable up to 380°C.
Marca:  Trajan™ 064034
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15258853
  • 665.00€ / 25 metros
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Compatible con disolventes orgánicos y acuosos
  • Desactivada con metilo para su uso con hidrocarburos (pentano, hexano, heptano, isooctano, aromáticos y disolventes mixtos y disolventes de n-parafinas o clorados)
  • Rendimiento probado individualmente en tubos de 30 m de longitud, a partir de los que se preparan los tubos de longitudes más cortas
  • Ideales para biotecnología
Especificaciones
Especificaciones
Tubos capilares
0,020 in
0,53 mm
25 m
716 °F
Ideales para biotecnología y aplicaciones con disolventes orgánicos y acuosos
0,68 mm
82 pies
Sílice fundido
380 °C