Learn More
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Estándar-Incubadoras, a convección natural
La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados.
1685.00€ - 7320.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Tecnología de convección | Tecnología APT.line™ |
Convection Type | Natural |
Admite | Ninguno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15692116
|
BINDER™
9010-0323 |
57 l | 565 x 640 x 625 mm |
1685.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15602126
|
BINDER™
9010-0325 |
112 l | 835 x 740 x 735 mm |
2520.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15612126
|
BINDER™
9010-0329 |
253 l | 1040 x 840 x 965 mm |
3835.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15820312
|
BINDER™
9010-0331 |
737 l | 1165 x 870 x 1590 mm |
7320.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Series BD incubators function with natural convection and, thanks to their state-of-the-art technical equipment, are a reliable choice for the incubation of microbiological cultures.
- Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C
- Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
- Convección natural
- Controlador con pantalla LCD
- Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico
- Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)
- 2 rejillas cromadas
- Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 L
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica
- Diseño ergonómico de la manilla
- Conexión USB para el registro de los datos
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Tecnología APT.line™ | |
Ninguno | |
Acero inoxidable | |
2 estándar/4 máx. | |
Incubadora estándar | |
Glass Door | |
50/60 Hz |
Acero inoxidable | |
Natural | |
Sin iluminación | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
LCD | |
230 V |