Learn More
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Estándar-Incubadoras, a convección natural
La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados.
Marca:  BINDER™ 9010-0323
1527.77 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 48.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15692116
  • 1738.92€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Series BD incubators function with natural convection and, thanks to their state-of-the-art technical equipment, are a reliable choice for the incubation of microbiological cultures.
  • Intervalo de temperatura: Desde + +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + +100 °C
  • Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
  • Convección natural.
  • Controlador con pantalla LCD
  • Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • 2 gradillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma visual
  • Diseño de mango ergonómico
  • Puerto USB para el registro de datos
Especificaciones
Especificaciones
2 cu. ft.
30 kg
No esterilizable en autoclave
Acero inoxidable
Natural
Sin iluminación
1
NEMA 5-20P
Incubadora estándar
Glass Door
360 x 380 x 420 mm
40 kg
0,3 kW
50/60 Hz
66.1 lb.
BD056-230 V, estándar, Avantgarde.Line serie BD: estufas microbiológicas estándar con convección natural, 57 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
57 l
Tecnología APT.line™
Ninguno
Acero inoxidable
2 estándar/4 máx.
Ambiente +5 °C a 100 °C
LCD
BD056-230 V
565 x 640 x 625 mm
230 V
6,3 A
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico