Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de precisión Secura™
Pesaje sencillo y fiable en áreas de trabajo reguladas
Marca: Sartorius SECURA313-1S
3178.37 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Includes: Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, cubierta en uso, guía de aplicación
Descripción
Pesaje sencillo y fiable en áreas de trabajo reguladas
Diseñado para clientes que trabajan en entornos regulados y necesitan resultados de alta calidad sin ningún riesgo. Secura garantiza la calidad de los resultados de medición, el cumplimiento de los requisitos normativos y la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo.
- Pesaje sin riesgo: Bloqueo de transferencia de datos a una impresora o un equipo ante errores de funcionamiento más comunes
- Control de nivel – función de monitorización de nivel optoelectrónica, mensajes de alarma y soporte interactivo para el usuario
- La SQmin programada en la balanza permite la monitorización activa de la USP
- IsoCal™ proporciona una función de calibración y ajuste interna totalmente automática y motorizada con un nivel de acción configurable
- Cal Audit Trail emite documentación trazable de todas las calibraciones y datos de ajuste dentro de la balanza
- Impresiones de conformidad con GLP con los sellos de fecha y hora adecuados, con la impresora YDP30 GLP de Sartorius
- La protección con contraseña prohíbe los cambios no autorizados de la configuración de pesaje
- El innovador diseño de la carcasa permite una limpieza sencilla para obtener resultados exhaustivos
- Protección circular contra turbulencias optimizada y control de nivel para trabajar en entornos de flujo de aire laminar
- Calibración: calibración automática interna IsoCal; también ofrece externa
- Nivel de seguridad: Configurable en tres niveles
- Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Indicador de estabilidad: Sí
- Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
- Modelos verificados: Sí
- Selección de idioma: Inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
- Salida: Mini-USB
- Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones estándar
Peso; densidad; porcentaje; comprobación, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
Especificaciones
GLP, GMP | |
310 g | |
0,001 g | |
Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, tapa de uso | |
0,002 g | |
313 | |
1,5 s | |
10°C a 30°C | |
2 años | |
21,8 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14,1 in | |
11,2 lb | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |
Mini USB | |
Pantalla gráfica en color | |
Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight | |
Manual | |
Diamante, metal fundido a presión, Acero inoxidable | |
0,001 g | |
50°F a 86°F | |
Balanza de precisión | |
8,6 in | |
12 cm | |
8,2 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
5,1 kg | |
100/240 V | |
0,2 A |