Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de precisión Secura™
Pesaje sencillo y fiable en áreas de trabajo reguladas
2860.00€ - 4610.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | GLP, GMP |
---|---|
Tipo de conexión | Mini USB |
Tipo de pantalla | Pantalla gráfica en color |
Formato | Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight |
Incluye | Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, tapa de uso |
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13592970
|
Sartorius
SECURA213-1S |
210 g | 0,001 g | 213 | 1,5 s |
3470.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
13532970
|
Sartorius
SECURA313-1S |
310 g | 0,001 g | 313 | 1,5 s |
3680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
13522970
|
Sartorius
SECURA513-1S |
510 g | 0,001 g | 513 | 1,5 s |
4460.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15284247
|
Sartorius
SECURA613-1S |
610 g | 0,001 g | 613 | 1 s |
4610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15460573
|
Sartorius
SECURA612-1S |
610 g | 0,01 g | 612 | 1 s |
2860.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Pesaje sencillo y fiable en áreas de trabajo reguladas
Diseñado para clientes que trabajan en entornos regulados y necesitan resultados de alta calidad sin ningún tipo de riesgo. Secura garantiza la calidad de los resultados de medición, el cumplimiento de los requisitos normativos y la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo.
- Pesaje sin riesgos: La transferencia de datos a una impresora u ordenador está bloqueada cuando se producen los errores de funcionamiento más comunes
- Incluye control de niveles: una monitorización de nivel optoelectrónica, mensajería de alarmas y función de soporte de usuario interactivo
- SQmin programado en la balanza que permite la monitorización activa del USP
- IsoCAL™ proporciona una función de calibración y ajuste monitorizada y completamente automática
- El registro de auditoría de calibración proporciona documentación de trazabilidad de todos los datos de calibración y ajuste dentro de la balanza
- Impresiones conforme a GLP con sellos de fecha y hora correctos, con impresora GLP Sartorius YDP 30
- Protección con contraseña que impide los cambios no autorizados de los ajustes de pesaje
- Innovador diseño de carcasa que permite una limpieza fácil para obtener resultados completos
- Anillo de arrastre optimizado y control de niveles para trabajar en entornos de flujo de aire laminar
- Calibración: calibración interna automática isoCAL; también ofrece externa
- Nivel de seguridad:– Configurable en tres niveles
- Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tlt, gn, tls, dwt, mg, piezas/lb, TLC, kt, tol, bat, MS, N
- Indicador de estabilidad: sí
- Protección de la carcasa: carcasa de acetona limpiable
- Modelos verificados: sí
- Selección de idioma: inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad de sujeción para cable o cadena
- Salida: Mini-USB
- Potencia: de 100 a 240 V (universal)
Aplicaciones estándar
Pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
Especificaciones
GLP, GMP | |
Pantalla gráfica en color | |
Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, tapa de uso | |
Diamante, metal fundido a presión, Acero inoxidable | |
10°C a 30°C | |
8,6 in | |
12 cm | |
8,2 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
5,1 kg | |
100/240 V | |
0,2 A |
Mini USB | |
Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight | |
Manual | |
50°F a 86°F | |
2 años | |
21,8 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14,1 in | |
11,2 lb | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |