Learn More
Sartorius Balanzas analítica de pesaje Quintix™
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento, que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza. Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius Quintix™ proporcionan resultados fiables y precisos.
Marca:  Sartorius QUINTIX64-1S
3181.68 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 11.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15396811
  • 3820.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Includes: Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, cable de datos USB, cubierta en uso, guía de aplicación, tapa antipolvo
Descripción
Descripción
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza.Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius Quintix™ proporcionan resultados fiables y precisos.
  • Navegación por menús sencilla y aplicaciones integradas con solo tocar una tecla
  • Los iconos claramente visibles permiten operaciones de equilibrio fáciles de seguir; los resultados mostrados proporcionan a los usuarios información inmediata y confianza
  • Máxima precisión en todo momento, gracias a IsoCal™ calibración interna totalmente automática y ajuste de la balanza
  • El mantenimiento de registros es más fácil con Quintix US“enchufar y trabajar”se conecta a una impresora o equipo
Especificaciones
  • Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
  • Calibración: Calibración interna totalmente automática; también ofrece externa
  • Unidades de peso: g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Indicador de estabilidad: Sí
  • Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
  • Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
  • Modelos verificados: Sí
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones estándar: pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
Especificaciones
Especificaciones
Pantalla táctil
Mini USB
Color
Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, USB
0,2 mg
82 mg
±0,1 mg
2 s
10°C a 30°C
2 años
21,6 cm
12,6 in
32 cm
14,1 in
90 mm
4,9 kg
100/240 V
0,2 A
2009/23/CE, EN 45501:1992, OIML
60 g
0,1 mg
Indicador de nivel de cristal manual con burbuja de aire
Plástico ABS, fundición de aluminio
64
1,5 ppm/°C
50°F a 86°F
Balanza analítica
8,5 in
9 cm
8,22 in
20,9 cm
36 cm
11 lb
100/240 V 50/60 Hz
2 W
50/60 Hz
Certificados
Ver productos accesorios