Learn More
Sartorius Balanzas analítica de pesaje Quintix™
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento, que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza. Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius Quintix™ proporcionan resultados fiables y precisos.
3820.00€ - 4560.00€
Especificaciones
Interfaz de automatización | Pantalla táctil |
---|---|
Tipo de conexión | Mini USB |
Tipo de pantalla | Color |
Legibilidad | 0,1 mg |
Nivelado | Indicador de nivel de cristal manual con burbuja de aire |
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13512980
|
Sartorius
QUINTIX124-1S |
120 g | 0,1 mg | 124 | Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, USB |
4080.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
13502980
|
Sartorius
QUINTIX224-1S |
220 g | 0,1 mg | 224 | Cortavientos manual, adaptador de corriente universal |
4560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15396811
|
Sartorius
QUINTIX64-1S |
60 g | 0,1 mg | 64 | Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, USB |
3820.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15315353
|
Sartorius
QUINTIX64-1CEU |
60 g | 0,1 mg | 64 | Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, USB, certificado |
4180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza.Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius Quintix™ proporcionan resultados fiables y precisos.
- Navegación de menú sencilla y aplicaciones integradas con solo tocar una tecla
- Iconos claramente visibles que permiten operaciones de balanza fáciles de seguir; los resultados mostrados proporcionan a los usuarios información inmediata y fiable
- Máxima precisión en todo momento, gracias al ajuste de balanza y calibración interna automática isoCAL™
- El mantenimiento de registros es más sencillo con la conectividad “Plug and Work” de Quintix USB a una impresora o un ordenador
- Control de nivel: indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
- Calibración: calibración interna completamente automática
- Unidades de pesaje: g, ct, mamá, kg, lb, oz, ozt, tlh, tlt, gn, tls, dwt, mg, piezas/lb, TLC, kt, tol, bat, MS, N
- Indicador de estabilidad: sí
- Protección contra manipulación: bloqueo supervisor
- Protección de la carcasa: carcasa de acetona limpiable
- Modelos verificados: sí
- Selección de idioma: inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad de sujeción para cable o cadena
- Salida: Mini-USB
- Potencia: de 100 a 240 V (universal)
Aplicaciones estándar: pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
Especificaciones
Pantalla táctil | |
Color | |
Indicador de nivel de cristal manual con burbuja de aire | |
Plástico ABS, fundición de aluminio | |
1,5 ppm/°C | |
10°C a 30°C | |
2 años | |
21,6 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14,1 in | |
90 mm | |
4,9 kg | |
100/240 V | |
0,2 A |
Mini USB | |
0,1 mg | |
0,2 mg | |
±0,1 mg | |
50°F a 86°F | |
Balanza analítica | |
8,5 in | |
9 cm | |
8,22 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
11 lb | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |