Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio grado MGC sin Binder
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son adecuados para análisis analíticos y gravimétricos. También se utilizan como prefiltro.
Marke: Sartorius FT-3-1103-090
Weitere Details : Peso : 0.10000kg
Beschreibung
- Aplicaciones: Análisis de sólidos suspendidos en aguas residuales según norma EN 872.
Spezifikation
51 mbar | |
Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
No estéril | |
Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro | |
De 932° a 1022 °F | |
0.009 pulg | |
3,5 in |
Blanco | |
Disco | |
1,2 μm | |
66 s | |
MGC | |
De 500 °C a 550 °C | |
0,25 mm | |
9 cm |