Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio grado MGC sin Binder
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son adecuados para análisis analíticos y gravimétricos. También se utilizan como prefiltro.
34.70€ - 240.00€
Especificaciones
Resistencia al aire | 51 mbar |
---|---|
Color | Blanco |
Formato | Disco |
Material | Vidrio borosilicatado de microfibra |
Particle Retention | 1,2 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11710436
|
Sartorius
FT-3-1103-185 |
18,5 cm |
145.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10718012
|
Sartorius
FT-3-1103-150 |
15 cm |
240.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10430472
|
Sartorius
FT-3-1103-110 |
11 cm |
140.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10602772
|
Sartorius
FT-3-1103-125 |
12,5 cm |
170.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10235421
|
Sartorius
FT-3-1103-100 |
10 cm |
119.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10480082
|
Sartorius
FT-3-1103-090 |
9 cm |
101.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10154041
|
Sartorius
FT-3-1103-055 |
5,5 cm |
60.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10564571
|
Sartorius
FT-3-1103-070 |
7 cm |
74.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10103982
|
Sartorius
FT-3-1103-050 |
5 cm |
58.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10144041
|
Sartorius
FT-3-1103-047 |
4,7 cm |
51.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10612602
|
Sartorius
FT-3-1103-025 |
2,5 cm |
34.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15982860
|
Sartorius
FT-3-1103-021 |
2,1 cm |
34.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Aplicaciones: Análisis de sólidos suspendidos en aguas residuales según norma EN 872.Especificaciones
51 mbar | |
Disco | |
1,2 μm | |
66 s | |
De 932° a 1022 °F | |
0.009 pulg |
Blanco | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
No estéril | |
MGC | |
De 500 °C a 550 °C | |
0,25 mm |