Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ ND 100-80
Especialmente formulados en un diámetro mayor que permite una alta resistencia a la deformación y la contracción
Marca: Saint Gobain Life Sciences AAD04133
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Specifically formulated in a higher durameter that enables high resistance to kinking and collapse
- Diseñados para productos médicos en los que se requiere material plástico que no sea DEHP
- Compatibles con dispositivos médicos que entran en contacto con la sangre
- Calibre interior transparente y suave de vidrio para una mejor visibilidad
- Flexibilidad limitada para aplicaciones de succión
- Disponibles en cinco tamaños muy pequeños para diversas aplicaciones quirúrgicas
- Lo suficientemente rígidos para su manipulación, así como lo suficientemente suaves para reducir las punciones
- Métodos de esterilización: esterilizables en autoclave, gas e irradiación
Catéteres, infusión IV o intraauricular y otras aplicaciones quirúrgicas
Compliance
Con aprobación de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y conformes con REACH.
Especificaciones
Tubing | |
1.27 mm | |
2.29 mm | |
0.51 mm | |
Transparente |
0,05 in | |
Tygon ND-100-80 | |
0,02 in | |
Grado médico |