Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ ND 100-80
Especialmente formulados en un diámetro mayor que permite una alta resistencia a la deformación y la contracción
318.00€ - 428.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing |
---|---|
Material | Tygon ND-100-80 |
Para utilizar con (aplicación) | Grado médico |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11764708
|
Saint Gobain Life Sciences
AAD04091 |
0,01 in | 0,03 in | 0,01 in |
318.00€
150 metros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15670211
|
Saint Gobain Life Sciences
AAD04103 |
0,02 in | 0,06 in | 0,02 in |
319.00€
150 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10696965
|
Saint Gobain Life Sciences
AAD04133 |
0,05 in | 0,09 in | 0,02 in |
428.00€
150 metros |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15385372
|
Saint Gobain Life Sciences
AAD04127 |
0,04 in | 0,07 in | 0,015 in |
347.00€
150 metros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Specifically formulated in a higher durameter that enables high resistance to kinking and collapse
Tygon™ ND 100-80 tubing is made from a biocompatible polymer that is not formulated with DEHP. This tubing is crystal clear for easy visualization of fluid flow. The physical properties of Tygon ND 100-80 enable manufacturing of smaller diameter tubes with a high resistance to kinking and collapse.
- High rigidity for kink resistance
- Compatible with blood
- Crystal clear for easy visualization of fluid flow
- Glass-smooth inner bore
- Reduced flexibility for suction applications
- Tygon™ ND 100-80 has met the requirements of Biological Test for Plastics Class VI, as described in USP <88> (2017)
- Lot-to-lot consistency for reproducible results
- Non-toxic and non-contaminating
- Smooth, polished inner wall
- Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
- Contains no BPA or phthalates
- Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Compliance
UPS class VI approved and REACH Compliant.
Especificaciones
Tubing | |
Tygon ND-100-80 | |
Grado médico | |
Transparente |