Learn More
asecos™ armario para ácidos y bases SL-CLASSIC
Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas agresivas no inflamables en lugares de trabajo
2385.00€ - 4409.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 603 mm |
Fondo interior (métrico) | 570 mm |
Color | Gris claro |
Material | Caja de cartón, Polipropileno |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Dimensiones interiores (F x An x Al) | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones interiores (F x An x Al) | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15231035
|
asecos™
3060600130608 |
570 × 485 × 1869 mm | Ninguno |
4409.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12643515
|
asecos™
3061200130615 |
570 × 485 × 914 mm | 6 |
2846.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15221035
|
asecos™
3060600130607 |
570 × 485 × 1869 mm | 8 |
3635.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11959636
|
asecos™
3061200130614 |
570 × 485 × 914 mm | 4 |
2385.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas agresivas no inflamables en lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, mecanismo de cierre completo fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Dos en uno: Dos compartimentos permiten el almacenamiento por separado de ácidos y bases en un armario
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de ventilación libres de metal integrados listos para conexión a un sistema de extracción forzada con una sola entrada de aire de extracción
Certificados
- comprobado en horno de pruebas según EN 14727
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
Garantía
Five years
Especificaciones
Conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS | |
570 mm | |
Caja de cartón, Polipropileno | |
Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo | |
2 | |
Resina de melamina laminada |
603 mm | |
Gris claro | |
Armario para ácidos y álcalis | |
1965 mm | |
Extraíble | |
485 mm |