Learn More
asecos™ armario para ácidos y bases SL-CLASSIC
Almacenamiento seguro y homologado para sustancias peligrosas agresivas no inflamables en lugares de trabajo
Marca:  asecos™ 3061200130614
Detalles adicionales : Peso : 149.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11959636
  • 2385.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
Función/estructura
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Dos en uno: dos compartimentos de almacenamiento herméticamente separados permiten el almacenamiento aislado de ácidos y bases en un solo armario
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire sin metal integrados listos para la conexión a un sistema de escape técnico con solo una entrada de aire de extracción
Certificados
  • tipo probado de acuerdo con la norma EN 14727
  • Conformidad EN 16121/16122
  • Certificado GS
Servicio Técnico
Cinco años
Especificaciones
Especificaciones
914 mm
Armario para ácidos y álcalis
485 mm
Resina de melamina laminada
597 mm
570 × 485 × 914 mm
Extraíble
1965 mm
SL.196.060.MH
2
4 estantes extraíbles (panel con revestimiento de resina de melamina/PP)
Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
570 mm
Caja de cartón, Polipropileno
603 × 597 × 1965 mm
Gris claro
603 mm
Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda
4
Conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS