Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 One-Door Yellow Safety Storage Cabinets with Door Open Arrest System
Safety storage cabinets for unrestricted storage of flammable hazardous materials in work areas in accordance with EN 14470-1 and TRGS 510.
2416.80€ - 2835.50€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 14470-1, TRGS 510 |
---|---|
Color | Amarillo |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de almacenamiento de seguridad |
Modelo de puerta | Con triple bisagra |
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15742217
|
Asecos™
3023000234392 |
4 cajones: 25 kg/5 l cada uno, Carga máxima: 600 kg | 4 cajones abatibles a la derecha de acero laminado de 25 kg/5 l |
2835.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15778362
|
Asecos™
3022800233681 |
4 cajones: 25 kg/5 l cada uno, Carga máxima: 600 kg | 4 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l |
2835.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15920471
|
Asecos™
3023900233740 |
2 cajones: 25 kg/5 l cada uno, Carga máxima: 600 kg | 2 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l |
2612.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15956832
|
Asecos™
3023900233735 |
2 estantes: 75 kg cada uno, inserto: 75 kg, sumidero: 22 l, carga máxima: 600 kg | 2 estantes de acero laminado de 75 kg; 1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero de acero laminado de 22 l |
2416.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Aseco’s first EN-compliant safety storage cabinet
- Decades of developing and optimizing ensure that the S-CLASSIC-90 is technically sophisticated
- Available in a range of widths and heights
- Versatile fields of application due to various interior equipment
- Convenient handling – door operation with minimal effort
- Optional door open arrest system allows convenient and safe removal or storage of containers with both hands
- Door lockable with cylinder lock, the cabinets can be integrated by the customer in an existing locking system
- Integrated adjusting aids in the cabinet base ensure a fast and effective compensation for uneven floors of up to 10 mm
- Available with different combinations of drawers, height-adjustable shelves and bottom collecting sumps for leakages
- Fire resistance of 90 minutes
- Robust construction and longevity – triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
- Integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
- In accordance with EN 14470-1 and TRGS 510
Especificaciones
EN 14470-1, TRGS 510 | |
Acero | |
Con triple bisagra | |
1 |
Amarillo | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Almacenamiento de materiales peligrosos inflamables | |
Revestimiento de polvo |