Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 One-Door Yellow Safety Storage Cabinets with Door Open Arrest System
Safety storage cabinets for unrestricted storage of flammable hazardous materials in work areas in accordance with EN 14470-1 and TRGS 510.
Marca:  Asecos™ 3023900233735
Detalles adicionales : Peso : 202.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15956832
  • 2416.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El primer armario de almacenamiento de seguridad conforme a la norma EN de Aseco
  • Décadas de desarrollo y optimización aseguran que el S-CLASSIC-90 es técnicamente sofisticado
  • Disponible en una gama de anchuras y alturas
  • Campos de aplicación versátiles gracias a diversos equipamientos interiores
  • Manejo cómodo: manejo de la puerta con el mínimo esfuerzo
  • El sistema anticaídas de puertas abiertas opcional permite retirar o almacenar recipientes de forma segura y cómoda con ambas manos
  • Puerta bloqueable con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de bloqueo existente
  • Los pies ajustables integrados en el zócalo del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares de hasta 10 mm
  • Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
  • De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
Especificaciones
Especificaciones
2 estantes de acero laminado de 75 kg; 1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero de acero laminado de 22 l
Almacenamiento de materiales peligrosos inflamables
Acero
616 x 596 x 1298 mm
Amarillo
Con triple bisagra
EN 14470-1, TRGS 510
Armario de almacenamiento de seguridad
Revestimiento de polvo
2 estantes de acero laminado de 75 kg; 1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero de acero laminado de 22 l
202,5 kg
2 estantes: 75 kg cada uno, inserto: 75 kg, sumidero: 22 l, carga máxima: 600 kg
1