Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante con protector RP6
Aproveche la capacidad giratoria del rotor basculante con protector de alta capacidad y baja velocidad Thermo Scientific™ RP6.
1243.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall HT6 y KR4i |
---|---|
Biocontainment | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11751288
|
Thermo Scientific™
11178119 |
Tapa del rotor con protección RP6 (obligatoria) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Aproveche la capacidad giratoria del rotor basculante con protector de alta capacidad y baja velocidad Thermo Scientific™ RP6.
- Capacidad: 6 x 1000 ml (6 l) con cestillo redondo, 12 x 250 ml (3 l) con cestillo rectangular
- Velocidad/RCF máx.: 4250 rpm/5735 x g con cestillo redondo, 5392 x g con cestillo rectangular
Información para pedidos:
Para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (11178252) y los cestillos e insertos. Solicite 11178216 para el tapón de sellado del cestillo rectangular y 25144058 para el tapón de sellado del cestillo redondo. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Incluye:
Solo cuerpo del rotor.
Compatible con:
Centrífugas Thermo Scientific KR4i y Sorvall HT6.
Especificaciones
Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall HT6 y KR4i | |
Sí |