Learn More
Rotronic™ Vasos para muestras
Garantiza que se introduce el volumen de muestra óptimo en los soportes de muestras
Marca: Rotronic™ PS40
Detalles adicionales : Peso : 0.74000kg
Descripción
- Evite que los portamuestras entren en contacto directo con el producto que se está probando, evitando así la suciedad o la contaminación cruzada
- Proporciona medios prácticos para recoger y almacenar muestras
Especificaciones
4 cm | |
Recipiente para muestras | |
Recogida y almacenamiento de muestras |
1,57 in | |
Sí | |
Soportes para muestras WP-40 o WP-40TH |