Learn More
Rotronic™ Vasos para muestras
Garantiza que se introduce el volumen de muestra óptimo en los soportes de muestras
216.00€ - 244.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente para muestras |
---|---|
Desechables | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Recogida y almacenamiento de muestras |
Código de producto | Marca | Fondo (imperial) | Fondo (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (imperial) | Fondo (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11950685
|
Rotronic™
PS14 |
0,55 in | 1,4 cm | Soportes para muestras WP-14-S |
216.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11940685
|
Rotronic™
PS40 |
1,57 in | 4 cm | Soportes para muestras WP-40 o WP-40TH |
244.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Evite que los portamuestras entren en contacto directo con el producto que se está probando, evitando así la suciedad o la contaminación cruzada
- Proporciona medios prácticos para recoger y almacenar muestras
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Sí | |
Recogida y almacenamiento de muestras |