Learn More
Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series Rotors
Spin 0.2mL and 1.5/2.0mL tubes with Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series Rotors.
Marca: Thermo Scientific™ 75004083
56.10 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Spin 0.2mL and 1.5/2.0mL tubes with Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series Rotors.
Especificaciones
12 x 1,5/2,0 ml rotor | |
Rotor de ángulo fijo | |
9.800 x g | |
Minicentrífuga mySPIN 12 |
Fibra de vidrio reforzada | |
12 x 1,5/2 ml | |
12.500 rpm | |
No |