Learn More
Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series Rotors
Spin 0.2mL and 1.5/2.0mL tubes with Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series Rotors.
57.90€ - 75.65€
Especificaciones
Material | Fibra de vidrio reforzada |
---|---|
Tipo | Rotor de ángulo fijo |
Biocontainment | No |
Código de producto | Marca | Capacidad | RCF máx. | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | RCF máx. | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15344194
|
Thermo Scientific™
75004062 |
6 x 1,5/2 ml | 2.000 x g | Minicentrífuga mySPIN 6 |
58.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15354194
|
Thermo Scientific™
75004063 |
16 x 0,2 mL | 2.000 x g | Minicentrífuga mySPIN 6 |
57.90€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15384194
|
Thermo Scientific™
75004084 |
32 x 0,2 mL | 9.800 x g | Minicentrífuga mySPIN 12 |
75.65€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15374194
|
Thermo Scientific™
75004083 |
12 x 1,5/2 ml | 9.800 x g | Minicentrífuga mySPIN 12 |
75.65€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Spin 0.2mL and 1.5/2.0mL tubes with Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series Rotors.
Especificaciones
Fibra de vidrio reforzada | |
Rotor de ángulo fijo | |
No |