Learn More
Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series Rotors
Spin 0.2mL and 1.5/2.0mL tubes with Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series Rotors.
Marca: Thermo Scientific™ 75004062
Detalles adicionales : Peso : 0.14852kg
Descripción
Spin 0.2mL and 1.5/2.0mL tubes with Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series Rotors.
Especificaciones
6 x rotor circular de 1,5/2,0 ml | |
Rotor de ángulo fijo | |
2.000 x g | |
Minicentrífuga mySPIN 6 |
Fibra de vidrio reforzada | |
6 x 1,5/2 ml | |
6.000 rpm | |
No |