Learn More
Fisherbrand™ Bomba de vacío de paletas giratorias
Diseñada para aplicaciones de laboratorio que requieren un vacío profundo. La bomba de vacío de paletas giratorias Fisherbrand™ es una bomba de paletas giratorias de accionamiento directo y dos etapas que proporciona una elevada tolerancia al vapor de agua.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 8.00000kg
Descripción
- Bomba de paletas giratoria con transmisión directa de dos etapas
- Diseñada para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio físicas y químicas, y el funcionamiento continuo
- Cuenta con características ventajosas en los procesos rutinarios y de investigación: poco peso, superficie pequeña, alta velocidad de bombeo y aumento de la resistencia química
- Diseño resistente y fiable, combinado con un bajo nivel de ruido y facilidad de uso
- La innovadora válvula de lastre de gas evita la condensación de humedad y la alta tolerancia de los vapores de agua y disolventes
- La línea de entrada está sellada al vacío por una válvula antirretorno para proteger su aplicación de la ventilación no deseada y del reflujo de aceite una vez se apague la bomba
- El visor vertical permite controlar de forma sencilla el nivel y el estado del aceite
Especificaciones
1 x 10-2 mbar ultimate vacuum | |
30 x 12 x 15 cm (11.8 x 4.7 x 5.9 in.) | |
17.6 lb. | |
30/36 l/min | |
50/60 Hz | |
30 L/min. |
230 V/50 Hz | |
90 w | |
8 kg | |
Labovac 10 | |
Bomba de vacío de paletas giratorias | |
De 100 a 230 V |