Learn More
Fisherbrand™ Bomba de vacío de paletas giratorias
Diseñada para aplicaciones de laboratorio que requieren un vacío profundo. La bomba de vacío de paletas giratorias Fisherbrand™ es una bomba de paletas giratorias de accionamiento directo y dos etapas que proporciona una elevada tolerancia al vapor de agua.
1220.00€ - 1915.00€
Especificaciones
Vataje | 90 w |
---|---|
Para utilizar con | Labovac 10 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tipo de bomba | Bomba de vacío de paletas giratorias |
Código de producto | Marca | Caudal | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12931141
|
Fisherbrand™
|
120/143 l/min | Motor de 115/230 V, 50/60 Hz con cables de alimentación de Schuko, EE. UU. y Reino Unido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12901141
|
Fisherbrand™
|
30/36 l/min | 230 V/50 Hz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12911141
|
Fisherbrand™
|
70/92 l/min | Motor de 115/230 V, 50/60 Hz con cables de alimentación de Schuko, EE. UU. y Reino Unido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12921141
|
Fisherbrand™
|
97/110 l/min | Motor de 115/230 V, 50/60 Hz con cables de alimentación de Schuko, EE. UU. y Reino Unido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Bomba de paletas giratoria con transmisión directa de dos etapas
- Diseñada para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio físicas y químicas, y el funcionamiento continuo
- Cuenta con características ventajosas en los procesos rutinarios y de investigación: poco peso, superficie pequeña, alta velocidad de bombeo y aumento de la resistencia química
- Diseño resistente y fiable, combinado con un bajo nivel de ruido y facilidad de uso
- La innovadora válvula de lastre de gas evita la condensación de humedad y la alta tolerancia de los vapores de agua y disolventes
- La línea de entrada está sellada al vacío por una válvula antirretorno para proteger su aplicación de la ventilación no deseada y del reflujo de aceite una vez se apague la bomba
- El visor vertical permite controlar de forma sencilla el nivel y el estado del aceite
Especificaciones
90 w | |
Labovac 10 | |
50/60 Hz | |
Bomba de vacío de paletas giratorias |