Learn More
Thermo Scientific™ Cierres herméticos de repuesto del rotor Rheodyne™ para inyectores
Mantenga el rendimiento de los inyectores de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ para HPLC con estos cierres de rotor de repuesto.
130.00€ - 219.95€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10161263
|
Thermo Scientific™
7010-039 |
Modelos de inyector Rheodyne 7000/7010/7040/7067 | Junta del rotor de repuesto de vespel |
180.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10445163
|
Thermo Scientific™
7010-071 |
Para modelos de inyector Rheodyne 7000/7010/7040 | Cierres de rotor de repuesto ETFE |
187.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10150893
|
Thermo Scientific™
7125-047 |
Modelos de inyector Rheodyne 7125/7126 | Junta del rotor de repuesto de vespel |
219.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10671296
|
Thermo Scientific™
7030-003 |
Inyector Rheodyne modelo 7030 | Junta del rotor de repuesto de vespel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10576005
|
Thermo Scientific™
7060-070 |
Rheodyne 7060/7066 | Vespel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10648705
|
Thermo Scientific™
7060-074 |
Para modelos de inyector Rheodyne 7060/7066/9060 | Cierres de rotor de repuesto ETFE |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10290285
|
Thermo Scientific™
3725-018 |
Para los modelos de inyector Rheodyne 3725/3725i/3725-038/3725i-038 | Cierres de rotor de repuesto PEEK |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10269514
|
Thermo Scientific™
7125-079 |
Rheodyne 7125/7126 | ETFE |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10427534
|
Thermo Scientific™
8125-038 |
Rheodyne 8125/8126 | Vespel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10510126
|
Thermo Scientific™
8125-097 |
Inyector Rheodyne modelo 8125 | Cierres de rotor de repuesto ETFE |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10179464
|
Thermo Scientific™
9010-051 |
Rheodyne 9010 | ETFE |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10280845
|
Thermo Scientific™
9125-082 |
Rheodyne 9125 | ETFE |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Utilice los cierres de repuesto del rotor para inyectores Thermo Scientific™ Rheodyne™ para mantener el rendimiento de los inyectores de muestras Rheodyne para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). Estos sellos son apropiados para los conocidos modelos de inyectores Rheodyne y están disponibles en Vespel, PEEK o EFTE.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.