Learn More
Thermo Scientific™ Cierres herméticos de repuesto del rotor Rheodyne™ para inyectores
Mantenga el rendimiento de los inyectores de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ para HPLC con estos cierres de rotor de repuesto.
Marca:  Thermo Scientific™ 8125-097
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10510126
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Utilice los cierres de repuesto del rotor para inyectores Thermo Scientific™ Rheodyne™ para mantener el rendimiento de los inyectores de muestras Rheodyne para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). Estos sellos son apropiados para los conocidos modelos de inyectores Rheodyne y están disponibles en Vespel, PEEK o EFTE.
Especificaciones
Especificaciones
Cierres de rotor de repuesto ETFE
8125-097
Inyector Rheodyne modelo 8125
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.