Learn More
Thermo Scientific™ Conexiones de PEEK de dos piezas RheFlex™
Las conexiones de PEEK de dos piezas RheFlex™ Thermo Scientific™ proporcionan conexiones inertes y libres de metales.
Marca: Thermo Scientific™ 6000-055
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Las conexiones de PEEK de dos piezas RheFlex™ Thermo Scientific™ proporcionan conexiones inertes y libres de metales.
- La parte posterior ranurada del empalme se aprieta en el tubo mediante la superficie cónica de la tuerca correspondiente.
- Se puede utilizar en tubos de metal o plástico de 0,0625 pulg de forma fiable hasta 5000 psi
- Empalme y tuerca reutilizables
Especificaciones
Tubos de PEEK | |
Juego de conexiones cortas de 0,0625 pulg, 5/paq. | |
PEEK | |
Juego de conexiones, cortas |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.