Learn More
Thermo Scientific™ Conexiones de PEEK de dos piezas RheFlex™
Las conexiones de PEEK de dos piezas RheFlex™ Thermo Scientific™ proporcionan conexiones inertes y libres de metales.
35.55€ - 47.40€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos de PEEK
Material PEEK
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
11909234
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
6000-051
Empalme de repuesto Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11919234
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
6000-054
Juego de conexiones, longitud estándar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10669865
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
6000-055
Juego de conexiones, cortas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11959214
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
6000-066
Juego de conexiones extralargas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Las conexiones de PEEK de dos piezas RheFlex™ Thermo Scientific™ proporcionan conexiones inertes y libres de metales.
  • La parte posterior ranurada del empalme se aprieta en el tubo mediante la superficie cónica de la tuerca correspondiente.
  • Se puede utilizar en tubos de metal o plástico de 0,0625 pulg de forma fiable hasta 5000 psi
  • Empalme y tuerca reutilizables
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de PEEK
PEEK
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.