Learn More
R&L Enterprises™ Abrazadera de soporte
Permite fijar firmemente los artículos de 2 a 90 mm de diámetro. Las abrazaderas de soporte R&L Enterprises™ cuentan con mordazas de aleación de aluminio con otras piezas de latón chapado.
Marca:  R&L Enterprises™ 9505/P
Detalles adicionales : Peso : 0.78750kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11888203
  • 90.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Permite fijar firmemente los artículos de 2 a 90 mm de diámetro. Las abrazaderas de soporte R&L Enterprises™ cuentan con mordazas de aleación de aluminio con otras piezas de latón chapado.
  • El diseño garantiza un agarre firme en todos los ángulos de apertura
  • Los revestimientos de corcho para las mordazas están bien asegurados
  • Disponible con cabezal de tornillo de metal o plástico
Especificaciones
Especificaciones
5/paq.
Aleación de aluminio, latón
Para su uso con diámetros de 2 a 90mm
Soporte para pinzas de retorta
Bloqueador con cabezal de plástico
Corcho forrado