Learn More
R&L Enterprises™ Abrazadera de soporte
Permite fijar firmemente los artículos de 2 a 90 mm de diámetro. Las abrazaderas de soporte R&L Enterprises™ cuentan con mordazas de aleación de aluminio con otras piezas de latón chapado.
90.00€ - 122.00€
Especificaciones
Cantidad 5/paq.
Tipo Soporte para pinzas de retorta
Material Aleación de aluminio, latón
Para utilizar con (equipo) Para su uso con diámetros de 2 a 90mm
Jaw Type Corcho forrado
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
11517722
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
R&L Enterprises™
9505
Bloqueador con cabezal de metal
122.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11888203
Ver documentos Detalles de la promoción
R&L Enterprises™
9505/P
Bloqueador con cabezal de plástico
90.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Permite fijar firmemente los artículos de 2 a 90 mm de diámetro. Las abrazaderas de soporte R&L Enterprises™ cuentan con mordazas de aleación de aluminio con otras piezas de latón chapado.
  • Su diseño garantiza un agarre firme en todos los ángulos de apertura
  • Los revestimientos de corcho para las mordazas están bien sujetos
  • Disponible con cabezal de tornillo de metal o plástico
Nota: La abrazadera y la nuez se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
5/paq.
Aleación de aluminio, latón
Corcho forrado
Soporte para pinzas de retorta
Para su uso con diámetros de 2 a 90mm