Learn More
Electrothermal™ Replacement Digi-Mantle Heater Cartridge
Enables a round bottom flask to be stirred and heated up to an element temperature of 450°C. Electrothermal™ Replacement Digi-Mantle Heater Cartridge uses precise electronic control to provide accurate e of temperature and stirring measures.
Marca:  Electrothermal™ 36204-01
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11757873
  • 895.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con el controlador digital OMCA.
  • Agite y caliente los matraces de fondo redondo hasta una temperatura del elemento de 450 °C
  • Utiliza un control electrónico preciso para proporcionar una medición precisa de la temperatura y la agitación.
  • El diseño modular permite que los cartuchos de calefacción de diferentes tamaños sean intercambiados utilizando el mismo controlador digital OMCA como base
  • Económico y sencillo
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
OMCA Digi-Mantle
Cartucho de repuesto de bolígrafo