Learn More
Electrothermal™ Replacement Digi-Mantle Heater Cartridge
Enables a round bottom flask to be stirred and heated up to an element temperature of 450°C. Electrothermal™ Replacement Digi-Mantle Heater Cartridge uses precise electronic control to provide accurate e of temperature and stirring measures.
895.00€ - 945.00€
Especificaciones
Para utilizar con | OMCA Digi-Mantle |
---|---|
Tipo de producto | Cartucho de repuesto de bolígrafo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11757873
|
Electrothermal™
36204-01 |
250 ml |
895.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11767873
|
Electrothermal™
36204-05 |
500 ml |
905.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11777873
|
Electrothermal™
36204-09 |
1000 ml |
945.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use with the OMCA Digital Controller.
- Stir and heat round bottom flasks up to an element temperature of 450°C
- Uses precise electronic control to give an accurate measure of temperature and stirring.
- Modular design allows heating cartridges of different sizes to be interchanged using the same OMCA digital controller as a base
- Cost-effective and versatile
Especificaciones
OMCA Digi-Mantle | |
Cartucho de repuesto de bolígrafo |