Learn More
Brady™ Cinta de señalización reflectante de color sólido
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. Reflective Solid Color Marking Tape gives an extra margin of safety during blackouts, at night, or in low-light conditions.
Marca: Brady™ 078988
Detalles adicionales : Peso : 0.11340kg
Descripción
- Mantenimiento de conserjería
- Mantenimiento de instalaciones, Marcaje de suelo
- Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante
Especificaciones
1 rollo | |
Acrílico permanente | |
Señalizaciones para la industria, Bradystake reflectante, postes de advertencia, franjas de advertencia reflectantes, cuadros y color sólido | |
Láminas reflectantes | |
4,5 m x 75 mm | |
3 in. | |
Amarillo | |
4,5 m | |
ASTM D 2979, ASTM D 523 |
15 ft. | |
Cinta reflectante de color sólido - Amarilla | |
Cinta reflectante de color sólido | |
-40°C a +80°C | |
0,081 mm | |
-40°F to +158°F | |
75 mm | |
Semisatinado |