Learn More
Brady™ Cinta de señalización reflectante de color sólido
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. Reflective Solid Color Marking Tape gives an extra margin of safety during blackouts, at night, or in low-light conditions.
27.20€ - 36.35€
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Material Láminas reflectantes
Acabado Semisatinado
Para utilizar con (aplicación) Señalizaciones para la industria, Bradystake reflectante, postes de advertencia, franjas de advertencia reflectantes, cuadros y color sólido
Longitud (imperial) 15 ft.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Color Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
11711945
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
078989
Naranja 4,5 m x 50 mm
27.20€
1 rollo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11721945
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
078990
Naranja 4,5 m x 75 mm
36.35€
1 rollo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11771935
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
078985
Blanco 4,5 m x 50 mm
27.20€
1 rollo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11791935
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
078987
Blanco 4,5 m x 75 mm
36.35€
1 rollo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11781935
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
078986
Amarillo 4,5 m x 50 mm
27.20€
1 rollo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11701945
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
078988
Amarillo 4,5 m x 75 mm
36.35€
1 rollo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mantenimiento de conserjería
  • Mantenimiento de instalaciones, Marcaje de suelo
  • Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante
Especificaciones
Especificaciones
Acrílico permanente
Semisatinado
15 ft.
1 rollo
-40°C a +80°C
Láminas reflectantes
Señalizaciones para la industria, Bradystake reflectante, postes de advertencia, franjas de advertencia reflectantes, cuadros y color sólido
4,5 m
-40°F to +158°F
0,081 mm