Learn More
Hanna Instruments™ Refillable Digital pH Electrode
428.00€ - 433.00€
Especificaciones
Tipos de conector | Conector de 3,5 mm |
---|---|
Junta | Cerámica única, de 15 a 20 μl/h |
Material | Vidrio |
Intervalo de pH | De 0 a 13 |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -5 °C a +100 °C |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15198239
|
Hanna Instruments™
HI11311 |
Sin PIN coincidente |
428.00€
cada uno |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
15178239
|
Hanna Instruments™
HI11310 |
Con comprobación de sensor y PIN coincidente |
433.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Conector de 3,5 mm | |
Vidrio | |
De -5 °C a +100 °C | |
9,5 mm |
Cerámica única, de 15 a 20 μl/h | |
De 0 a 13 | |
1 m |