Learn More
Hanna Instruments™ Refillable Digital pH Electrode
Marca: Hanna Instruments™ HI11310
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Con comprobación de sensor y PIN coincidente | |
Cerámica única, de 15 a 20 μl/h | |
De 0 a 13 | |
1 m |
Conector de 3,5 mm | |
Vidrio | |
De -5 °C a +100 °C | |
9,5 mm |