Learn More
Pinzas de metal Quickfit™ para juntas esféricas
Finished with corrosion-resistant nickel for durability. Quickfit™ Metal Clamps for Spherical Joints are designed to secure corresponding Quickfit™ glassware with ball and socket style joints.
27.05€ - 114.00€
Especificaciones
Tipo | Abrazadera de articulación esférica |
---|---|
Material | Metal niquelado |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12939383
|
Quickfit
JC19 |
Tamaño de junta esférica S19 |
114.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11322015
|
Quickfit
JC13 |
Tamaño de junta esférica S13 |
67.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12949383
|
Quickfit
JC35 |
Unión esférica de tamaño S35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Aptas para trabajo a altas temperaturas
- Carga por resorte para garantizar una presión positiva equilibrada tanto en la bola como en la superficie de la junta de rótula
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Abrazadera de articulación esférica | |
Metal niquelado |