Learn More
Pinzas de metal Quickfit™ para juntas esféricas
Finished with corrosion-resistant nickel for durability. Quickfit™ Metal Clamps for Spherical Joints are designed to secure corresponding Quickfit™ glassware with ball and socket style joints.
Marca:  Quickfit JC19
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12939383
  • 114.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Aptos para trabajos a altas temperaturas
  • Cargado por resorte para garantizar una presión positiva equilibrada en ambas superficies de juntas de rótula y toma
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
5/paq.
Abrazadera de articulación esférica
Metal niquelado
Tamaño de junta esférica S19