Learn More
Embudo Buchner de vidrio Quickfit™ con disco sinterizado de vidrio
Se utiliza en lugar de los papeles de filtro convencionales que se destruyen con ácidos y álcalis. El embudo Büchner de vidrio Quickfit™ con disco de vidrio sinterizado se ha fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. El cono de vidrio esmerilado integrado en el tubo se conecta a matraces y recipientes Quickfit™ Büchner.
116.00€ - 442.62€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Bases o ácidos que pueden destruir papeles de filtro convencionales |
Incluye | Disco de vidrio sinterizado, cono de vidrio esmerilado |
Porosidad | 3 |
Tamaño de poro | De 16 a 40 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Tamaño del cono | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Tamaño del cono | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12425386
|
Quickfit
SF3A32 |
55 mm | 19/26 | 125 ml |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12098473
|
Quickfit
SF3A33 |
55 mm | 24/29 | 125 ml |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12008483
|
Quickfit
SF3B33 |
95 mm | 24/29 | 500 ml |
145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15567960
|
Quickfit
SF3A34 |
55 mm | 29/32 | 125 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Se utiliza en lugar de los papeles de filtro convencionales que se destruyen con ácidos y álcalis.El embudo Büchner de vidrio QuickFit™ con disco de vidrio sinterizado está fabricado con vidrio borosilicatado resistente a productos químicos.El cono de vidrio esmerilado integrado en el tubo se conecta a matraces y recipientes Büchner Quickfit™.
- Embudo Büuchner con disco sinterizado de vidrio
- Construcción de vidrio de borosilicato para una alta resistencia a ataques químicos
- Útil en situaciones en las que los papeles de filtro convencionales se destruyen por ácidos y álcalis
- Cono de vidrio esmerilado en el tubo para conectar a matraces Büchner Quickfit™, etc.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Disco de vidrio sinterizado, cono de vidrio esmerilado | |
De 16 a 40 μm |
Bases o ácidos que pueden destruir papeles de filtro convencionales | |
3 | |
Embudo de filtración Buchner |