Learn More
Embudo Buchner de vidrio Quickfit™ con disco sinterizado de vidrio
Se utiliza en lugar de los papeles de filtro convencionales que se destruyen con ácidos y álcalis. El embudo Büchner de vidrio Quickfit™ con disco de vidrio sinterizado se ha fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. El cono de vidrio esmerilado integrado en el tubo se conecta a matraces y recipientes Quickfit™ Büchner.
Marca: Quickfit SF3A34
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Descripción
Se utiliza en lugar de los papeles de filtro convencionales que se destruyen con ácidos y álcalis.El embudo Büchner de vidrio QuickFit™ con disco de vidrio sinterizado está fabricado con vidrio borosilicatado resistente a productos químicos.El cono de vidrio esmerilado integrado en el tubo se conecta a matraces y recipientes Büchner Quickfit™.
- Embudo Büchner con disco sinterizado de vidrio
- Fabricación en vidrio de borosilicato que ofrece una alta resistencia al ataque de químicos
- Se utilidad cuando los ácidos y álcalis destruirían los papeles de filtro convencionales.
- Cono de vidrio esmerilado integral en el vástago para conexión a matraces Büchner Quickfit™, etc.
Especificaciones
125 ml | |
29/32 | |
55 mm | |
3 | |
Embudo de filtración Buchner |
Vidrio de borosilicato | |
Bases o ácidos que pueden destruir papeles de filtro convencionales | |
Disco de vidrio sinterizado, cono de vidrio esmerilado | |
De 16 a 40 μm |