Learn More
Crisol de Gooch Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio integral
Ideal para el secado de precipitados finos a masa constante a 110 °C. El crisol Gooch Pyrex™ incluye un disco sinterizado integral.
Marca: Pyrex 3650/02M
120.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Descripción
Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C. El crisol de Gooch PyrexTM incluye un disco sinterizado integral.
- Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C
- También adecuado para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C (ver aviso de seguridad)
- Con disco sinterizado de vidrio integral
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos químicos
Especificaciones
Con disco sinterizado de vidrio integral | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
450 °C | |
45mm | |
1 |
20mm | |
Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C y para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C | |
10 ml | |
Crisol de Gooch |