Learn More
Crisol de Gooch Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio integral
Ideal para el secado de precipitados finos a masa constante a 110 °C. El crisol Gooch Pyrex™ incluye un disco sinterizado integral.
6.21€ - 995.00€
Especificaciones
Descripción | Con disco sinterizado de vidrio integral |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato Pyrex |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C y para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C |
Temperatura máxima | 450 °C |
Product Type Specs | Crisol de Gooch |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12073868
|
Pyrex
2650/06M |
10 ml | 3 |
6.21€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10641251
|
Pyrex
3660/04M |
30 ml | 2 |
129.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11971548
|
Pyrex
3660/08M |
30 ml | 4 |
129.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10223240
|
Pyrex
3680/04M |
60mL | 2 |
213.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10570101
|
Pyrex
3660/02M |
30 ml | 1 |
129.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11961548
|
Pyrex
3660/06M |
30 ml | 3 |
129.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11951025
|
Pyrex
3680/02M |
60mL | 1 |
137.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11961025
|
Pyrex
3680/06M |
60mL | 3 |
178.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10729365
|
Pyrex
3680/08M |
60mL | 4 |
248.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12683202
|
Pyrex
3680/10M |
60mL | 5 |
297.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12753536
|
Pyrex
3650/08M |
10 ml | 4 |
128.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12723536
|
Pyrex
3650/02M |
10 ml | 1 |
127.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12733536
|
Pyrex
3650/04M |
10 ml | 2 |
128.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15547710
|
Pyrex
3650/06M |
10 ml | 3 |
515.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15557710
|
Pyrex
3660/10M |
30 ml | 5 |
995.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11377974
|
Pyrex
3660/04M |
30 ml | 2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C. El crisol de Gooch PyrexTM incluye un disco sinterizado integral.
- Ideal para el secado de precipitados finos con masa constante a 110 °
- Apto para el trabajo de encendido de hasta 450 °C
- Con disco de vidrio sinterizado integrado.
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos
Especificaciones
Con disco sinterizado de vidrio integral | |
Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C y para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C | |
Crisol de Gooch |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
450 °C |