Learn More
Crisol de Gooch Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio integral
Ideal para el secado de precipitados finos a masa constante a 110 °C. El crisol Gooch Pyrex™ incluye un disco sinterizado integral.
Marca:  Pyrex 3660/08M
Detalles adicionales : Peso : 0.20116kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11971548
  • 129.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C. El crisol de Gooch PyrexTM incluye un disco sinterizado integral.
  • Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C
  • También adecuado para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C (ver aviso de seguridad)
  • Con disco sinterizado de vidrio integral
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
Con disco sinterizado de vidrio integral
Vidrio de borosilicato Pyrex
450 °C
53mm
4
30mm
Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C y para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C
30 ml
Crisol de Gooch