Learn More
Corning™ Pipetas PYREX™ 7079
Calibrados para administración con soplado. Las pipetas serológicas de vidrio a granel desechables Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
Marca: Corning™ 7079-1N
513.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21936" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.78000kg
Descripción
Estas pipetas de vidrio desechables están calibradas para administración con soplado y presentan puntas largas, delgadas y cónicas para que el pipeteo sea más rápido y fácil. Todos las pipetas tienen graduaciones negativas y puntas pulidas al fuego para caudales uniformes y sin rebabas. No estériles, sin tapón, envasadas a granel Referencia: ASTM E-714.
Especificaciones
Sí | |
Vidrio | |
< 0,01/ml | |
Redondo | |
0,03 oz | |
Pipeta serológica |
ASTM E714 | |
Sí | |
0,2 ml | |
A granel | |
1 ml | |
Sí |