Learn More
Corning™ Pipetas PYREX™ 7079
Calibrados para administración con soplado. Las pipetas serológicas de vidrio a granel desechables Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
165.00€ - 1225.00€
Especificaciones
Calibrado | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM E714 |
Material | Vidrio |
Graduado | Sí |
Estilo de punta | Redondo |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Graduaciones negativas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Graduaciones negativas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11912298
|
Corning™
7079-2N |
2 ml | < 0,01/ml | 0,2 ml |
165.00€
paquete de 175 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10098512
|
Corning™
7079-2N |
2 ml | < 0,01/ml | 0,2 ml |
237.31€
paquete de 700 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11922298
|
Corning™
7079-5N |
5 ml | 0,1 ml | 1 ml |
208.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10252513
|
Corning™
7079-5N |
5 ml | 0,1 ml | 1 ml |
403.70€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11996978
|
Corning™
7079-1N |
1 ml | < 0,01/ml | 0,2 ml |
540.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10323473
|
Corning™
7079-1N |
1 ml | < 0,01/ml | 0,2 ml |
344.92€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11932298
|
Corning™
7079-10N |
10 ml | 0,1 ml | 2 ml |
1225.00€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10058662
|
Corning™
7079-10N |
10 ml | 0,1 ml | 2 ml |
378.23€
paquete de 720 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Graduaciones negativas
- Puntas pulidas al fuego para caudales uniformes sin rebaba
- Colores conformes con los estándares ISO
- No estériles, sin tapón y envasados a granel
Especificaciones
Sí | |
Vidrio | |
Redondo | |
Pipeta serológica |
ASTM E714 | |
Sí | |
A granel | |
Sí |