Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers acc. To Gay Lussac Unadjusted
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
31.59€ - 36.25€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10797701
|
Lenz Laborglasintrumente
05630010 |
5 mL |
31.59€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10315691
|
Lenz Laborglasintrumente
05630013 |
10 mL |
36.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Gay Lussac pycnometers acc. to DIN ISO 3507
- Unadjusted, stopper NS 10/19
- With capillary, stopper top ground and polished
- Imprint of nominal capacity at the bottom
- Material: borosilicate glass 3.3
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 |