Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers acc. To Gay Lussac Unadjusted
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05630013
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Picnómetros de Gay Lussac según la DIN ISO 3507
- Sin ajuste, tapón NS 10/19
- Con capilar, esmerilado superior de tapón y pulido
- Impresión de capacidad nominal en la parte inferior
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
10 mL | |
Vidrio de borosilicato 3.3 |