Learn More
Fisherbrand™ Guía de eje de alto rendimiento de PTFE, cono europeo de longitud ‘B’
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio y metal. La guía del agitador de alto rendimiento es un cono de longitud B para Europa e incluye una junta de PTFE/PEEK.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.11690kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11893302
  • 136.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proporciona una guía efectiva para agitadores con eje de vidrio y metal en una amplia escala de temperaturas sin diseminar partículas de la junta, al mismo tiempo que mantiene un vacío. La junta está fabricada con un compuesto de PTFE-PEEK especialmente formulado y está permanentemente sometida a presión.
  • Alto nivel de resistencia química
  • Antisacudida y vibración reducida
  • Rendimiento con vacío (∼5 mm Hg) y presión (de 3 a 5 psi)
  • Sin diseminación
  • Anillo de autoliberación
  • Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Nota: PEEK tiene un nivel muy elevado de resistencia química con alguna sensibilidad únicamente a ácidos minerales fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
50 mm
Eje de agitador de vidrio o metal
60 mm
Cono 29/32B
10 mm
Alineación del eje durante el mezclado
1 unidad
Guía de eje de alto rendimiento de PTFE